Imprimer
4-(Isopropylamino)diphenylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR15007-100G OR15007-25G
APOSOR15007-100GEA 29 EUR
APOSOR15007-100G APOSOR15007-25G
4-(Isopropylamino)diphenylamine
4-(Isopropylamino)diphenylamine
Formule: C₁₅H₁₈N₂
Point d'ébullition: 161 °C/1mmHg
Point de fusion: 74…80 °C
Densité: 1,04 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026348
Numéro CAS: 101-72-4
EINECS: 202-969-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III