Imprimer
ω-Bromo-2,5-dihydroxyacétophénone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Bromo-1-(2,5-dihydroxyphényl)éthane-1-one, 2-Bromo-2',5'-dihydroxyacétophénone, α-Bromo-2,5-dihydroxyacétophénone
OR15000-1G OR15000-250MG OR15000-5G
APOSOR15000-1GEA 174 EUR
APOSOR15000-1G APOSOR15000-250MG APOSOR15000-5G
ω-Bromo-2,5-dihydroxyacétophénone
ω-Bromo-2,5-dihydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇BrO₃
Point de fusion: 112…115 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 25015-91-2
UN: 3261
ADR: 8,III