Imprimer
6-Bromoisoquinoleine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR14998-1G OR14998-25G OR14998-5G
APOSOR14998-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14998-1G APOSOR14998-25G APOSOR14998-5G
6-Bromoisoquinoleine
6-Bromoisoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
Numéro MDL: MFCD04973299
Numéro CAS: 34784-05-9