Oxazole 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃H₃NO Point d'ébullition: 69…70 °C Point de fusion: –87 °C Densité: 1,05 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 19 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009751 Numéro CAS: 288-42-6 EINECS: 206-020-8 UN: 1993 ADR: 3,II |