Imprimer
3-Amino-6-methoxypyridazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14965-1G OR14965-250MG
APOSOR14965-1GEA 68.3 EUR
APOSOR14965-1G APOSOR14965-250MG
3-Amino-6-methoxypyridazine
3-Amino-6-methoxypyridazine
Formule: C₅H₇N₃O
Point de fusion: 103…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01646127
Numéro CAS: 7252-84-8
EINECS: 230-670-1