Imprimer
2-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)ethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)tetrahydro-2H-pyran
OR14942-1G OR14942-5G OR14942-10G
APOSOR14942-1GEA 75.4 EUR
APOSOR14942-1G APOSOR14942-5G APOSOR14942-10G
2-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanol
2-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylethanol
Formule: C₇H₁₄O₂
Point d'ébullition: 119…120 °C/14mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00129068
Numéro CAS: 4677-18-3
UN: 1987
ADR: 3,III