5-Acetyl-2-bromopyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₆BrNO Point de fusion: 124…128 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04974527 Numéro CAS: 139042-59-4 |