Imprimer
2-Amino-4-nitrobenzonitrile 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1493-1G OR1493-100MG
APOSOR1493-1GEA 24.8 EUR
APOSOR1493-1G APOSOR1493-100MG
2-Amino-4-nitrobenzonitrile 95%
2-Amino-4-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₅N₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117876
Numéro CAS: 87376-25-8