Imprimer
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Fmoc-D-alanine, Fmoc-D-Ala-OH
OR1492-100G OR1492-10G OR1492-25G
APOSOR1492-100GEA 68.3 EUR
APOSOR1492-100G APOSOR1492-10G APOSOR1492-25G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate 98%
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-D-alanine hydrate
Formule: C₁₈H₁₇NO₄
Point de fusion: 151…157 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00062960
Numéro CAS: 79990-15-1