Imprimer
2,6-Dichloropyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR1491-100G OR1491-500G
APOSOR1491-100GEA 21.9 EUR
APOSOR1491-100G APOSOR1491-500G
2,6-Dichloropyridine 98%
2,6-Dichloropyridine
Formule: C₅H₃Cl₂N
Point d'ébullition: 211 °C
Point de fusion: 84…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006244
Numéro CAS: 2402-78-0
EINECS: 219-282-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III