Imprimer
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14896-1G OR14896-5G
APOSOR14896-1GEA 43.5 EUR
APOSOR14896-1G APOSOR14896-5G
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile 97%
4-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzonitrile
Formule: C₁₂H₁₁N₃
Point de fusion: 57…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09817559
Numéro CAS: 56935-79-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III