Imprimer
1-Methylindoline-5-carboxylic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14874-1G OR14874-5G
APOSOR14874-1GEA 0 EUR
APOSOR14874-1G APOSOR14874-5G
1-Methylindoline-5-carboxylic acid 95+%
1-Methylindoline-5-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Point de fusion: 220,5…230 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09879911
Numéro CAS: 380922-37-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III