Imprimer
2,4,6-Tribromoanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,3,5-Tribromo-2-methoxybenzene
OR1486-100G OR1486-25G OR1486-5G
APOSOR1486-100GEA 192 EUR
APOSOR1486-100G APOSOR1486-25G APOSOR1486-5G
2,4,6-Tribromoanisole
2,4,6-Tribromoanisole
Formule: C₇H₅Br₃O
Poids moléculaire: 344.83 g/mol
Point d'ébullition: 297…299 °C
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192510
Numéro CAS: 607-99-8