Imprimer
5-Amino-3-méthyl-1,2,4-thiadiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14846-1G OR14846-5G OR14846-10G
APOSOR14846-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14846-1G APOSOR14846-5G APOSOR14846-10G
5-Amino-3-méthyl-1,2,4-thiadiazole
5-Amino-3-méthyl-1,2,4-thiadiazole
Formule: C₃H₅N₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114751
Numéro CAS: 17467-35-5