Imprimer
1-[1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-1-ethanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR14809-1G OR14809-5G
APOSOR14809-1GEA 336 EUR
APOSOR14809-1G APOSOR14809-5G
1-[1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-1-ethanol
1-[1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-1-ethanol
Formule: C₁₂H₁₄BrN₃O
Point de fusion: 144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09865012
Numéro CAS: 1017782-60-3