Imprimer
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Amidinopyrazole Hydrochloride, 1H-Pyrazole-1-carboxamidine monohydrochloride, Hydrochloride, 1-Pyrazolecarboxamidine, Praxadine
OR14754-100G OR14754-25G
APOSOR14754-100GEA 74.1 EUR
APOSOR14754-100G APOSOR14754-25G
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
Formule: C₄H₇ClN₄
Point de fusion: 167…170 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210087
Numéro CAS: 4023-02-3
EINECS: 429-520-1