Imprimer
3-(Aminomethyl)phenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR14753-1G OR14753-5G OR14753-250MG
APOSOR14753-1GEA 62.5 EUR
APOSOR14753-1G APOSOR14753-5G APOSOR14753-250MG
3-(Aminomethyl)phenol
3-(Aminomethyl)phenol
Formule: C₇H₉NO
Point de fusion: 165…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798977
Numéro CAS: 73604-31-6
UN: 3259
ADR: 8,III