Imprimer
L-Lysine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14752-100G OR14752-1KG OR14752-500G
APOSOR14752-100GEA 26.1 EUR
APOSOR14752-100G APOSOR14752-1KG APOSOR14752-500G
L-Lysine
L-Lysine
Formule: C₆H₁₄N₂O₂
Point de fusion: 215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064433
Numéro CAS: 56-87-1
EINECS: 200-294-2