3-Bromo-4'-methoxybenzophenone
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(3-Bromophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
Formule:
C₁₄H₁₁BrO₂ Poids moléculaire: 291.139 g/mol Point de fusion: 78…80 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD01311588 Numéro CAS: 54118-76-2 |