1,4-Dihydroxy-2,6-dimethoxybenzene
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₁₀O₄ Point de fusion: 158…162 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017160 Numéro CAS: 15233-65-5 EINECS: 239-282-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...