Imprimer
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14748-10G OR14748-1G OR14748-5G
APOSOR14748-10GEA 284 EUR
APOSOR14748-10G APOSOR14748-1G APOSOR14748-5G
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
1-(3-Chloropropyl)-4-methylpiperazine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₉Cl₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023304
Numéro CAS: 2031-23-4