Imprimer
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR1474-1G OR1474-5G
APOSOR1474-1GEA 255 EUR
APOSOR1474-1G APOSOR1474-5G
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid 95+%
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid
Formule: C₉H₁₂N₂O₄
Point de fusion: 120…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01568075
Numéro CAS: 386715-41-9