Imprimer
H-4-Pal-OH·2HCl 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-(4-Pyridyl)-alanine·2HCl, H-4-Pal-OH, L-4-Pyridylalanine
OR14725-1G OR14725-250MG OR14725-5G
APOSOR14725-1GEA 132 EUR
APOSOR14725-1G APOSOR14725-250MG APOSOR14725-5G
H-4-Pal-OH·2HCl 98%
H-4-Pal-OH·2HCl
Formule: C₈H₁₀N₂O₂·₂HCl
Point de fusion: 257…259 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01860883
Numéro CAS: 37535-49-2