Imprimer
3-(2-Pyridyl)-L-alanine 99+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): H-2-Pal-OH, H-β-(2-Pyridyl)-Ala-OH
OR14721-1G OR14721-5G
APOSOR14721-1GEA 55.1 EUR
APOSOR14721-1G APOSOR14721-5G
3-(2-Pyridyl)-L-alanine 99+%
3-(2-Pyridyl)-L-alanine
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Poids moléculaire: 166.18 g/mol
Point de fusion: 191.4 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00237827
Numéro CAS: 37535-51-6