Imprimer
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR14710-100G OR14710-25G
APOSOR14710-100GEA 197 EUR
APOSOR14710-100G APOSOR14710-25G
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid 98%
(R)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144038
Numéro CAS: 103733-65-9