3-Nitro-L-phenylalanine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(S)-2-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid, H-Phe(3-NO₂)-OH
Formule:
C₉H₁₀N₂O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01860661 Numéro CAS: 19883-74-0 |