4-Methyl-D-phenylalanine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
H-D-Phe(4-Me)-OH, H-p-Me-D-Phe-OH
Formule:
C₁₀H₁₃NO₂ Point de fusion: 84…88 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00152137 Numéro CAS: 49759-61-7 |