Imprimer
2-Bromo-4-chloroanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Bromo-4-chloro-1-methoxybenzene
OR1469-100G OR1469-250G OR1469-500G
APOSOR1469-100GEA 50.9 EUR
APOSOR1469-100G APOSOR1469-250G APOSOR1469-500G
2-Bromo-4-chloroanisole
2-Bromo-4-chloroanisole
Formule: C₇H₆BrClO
Point d'ébullition: 127 °C/17,2mmHg
Densité: 1,63 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079705
Numéro CAS: 60633-25-2