Imprimer
Boc-D-propargylglycine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): N-Boc-2-propargyl-D-glycine, Boc-D-Pra-OH, (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)pent-4-ynoic acid, (R)-N-BOC-Propargylglycine
OR14675-1G OR14675-5G OR14675-25G
APOSOR14675-1GEA 48 EUR
APOSOR14675-1G APOSOR14675-5G APOSOR14675-25G
Boc-D-propargylglycine 97%
Boc-D-propargylglycine
Formule: C₁₀H₁₅NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320886
Numéro CAS: 63039-46-3