Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-propargylglycine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14674-10G OR14674-25G OR14674-5G
APOSOR14674-10GEA 288 EUR
APOSOR14674-10G APOSOR14674-25G APOSOR14674-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-propargylglycine 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-propargylglycine
Formule: C₁₀H₁₅NO₄
Point de fusion: 85 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01320855
Numéro CAS: 63039-48-5