Imprimer
Fmoc-Dap(Boc)-OH 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Fmoc-(N-beta-boc)-L-alpha,beta-diaminopropionic acid, 3-(tert-Butoxycarbonyl)amino-N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-L-alanine, (S)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonylamino]propionic acid, Nα-Fmoc-Nβ-Boc-L-2,3-diaminopropionic acid, (S)-3-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)propionic acid, 3-(Boc-amino)-N-Fmoc-L-alanine
OR14667-100G OR14667-25G
APOSOR14667-100GEA 577 EUR
APOSOR14667-100G APOSOR14667-25G
Fmoc-Dap(Boc)-OH 97%
Fmoc-Dap(Boc)-OH
Formule: C₂₃H₂₆N₂O₆
Poids moléculaire: 426.47 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00235896
Numéro CAS: 162558-25-0