Imprimer
N-Boc-3-(4-pyridyl)-L-alanine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14662-1G OR14662-25G OR14662-5G
APOSOR14662-1GEA 45.9 EUR
APOSOR14662-1G APOSOR14662-25G APOSOR14662-5G
N-Boc-3-(4-pyridyl)-L-alanine 96%
N-Boc-3-(4-pyridyl)-L-alanine
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00672528
Numéro CAS: 37535-57-2