Imprimer
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Fmoc-3-Pal-OH, Fmoc-β-(3-pyridyl)-Ala-OH
OR14660-25G OR14660-5G
APOSOR14660-25GEA 346 EUR
APOSOR14660-25G APOSOR14660-5G
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine 97%
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine
Formule: C₂₃H₂₀N₂O₄
Poids moléculaire: 388.423 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144887
Numéro CAS: 175453-07-3