Imprimer
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-Boc-3-(2-pyridyl)-L-alanine, Boc-2-Pal-OH
OR14654-1G OR14654-250MG
APOSOR14654-1GEA 31.9 EUR
APOSOR14654-1G APOSOR14654-250MG
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-2-yl)propanoic acid
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191190
Numéro CAS: 71239-85-5