Fmoc-L-4,4'-biphenylalanine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Fmoc-4-phenyl-Phe-OH, Fmoc-Bip(4,4')-OH
Formule:
C₃₀H₂₅NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00191198 Numéro CAS: 199110-64-0 |