Imprimer
Fmoc-4-amino-L-phenylalanine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Fmoc-Phe(4-NH₂)-OH, 4-Amino-N-Fmoc-L-phenylalanine, Fmoc-Phe(4-NH2)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-aminophenyl)propanoic acid, Fmoc-4-amino-Phe-OH
OR14620-5G OR14620-25G
APOSOR14620-5GEA 91.5 EUR
APOSOR14620-5G APOSOR14620-25G
Fmoc-4-amino-L-phenylalanine 95%
Fmoc-4-amino-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₂₂N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00237664
Numéro CAS: 95753-56-3