Fmoc-3,4-dichloro-L-phenylalanine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Fmoc-Phe(3,4-DiCl)-OH, (S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(3,4-dichlorophenyl)propanoic acid, 3,4-Dichloro-L-phenylalanine, N-FMOC protected
Formule:
C₂₄H₁₉Cl₂NO₄ Point de fusion: 122 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00273473 Numéro CAS: 177966-59-5 |