Imprimer
Fmoc-2,4-dichloro-L-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Fmoc-Phe(2,4-DiCl)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(2,4-dichlorophenyl)propanoic acid, 2,4-Dichloro-L-phenylalanine, N-FMOC protected
OR14604-25G OR14604-5G
APOSOR14604-25GEA 386 EUR
APOSOR14604-25G APOSOR14604-5G
Fmoc-2,4-dichloro-L-phenylalanine
Fmoc-2,4-dichloro-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₁₉Cl₂NO₄
Poids moléculaire: 456.33 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863048
Numéro CAS: 352351-62-3