Imprimer
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14599-25G OR14599-5G OR14599-100G
APOSOR14599-25GEA 0 EUR
APOSOR14599-25G APOSOR14599-5G APOSOR14599-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
N-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(2-naphthyl)-D-alanine
Formule: C₁₈H₂₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00076900
Numéro CAS: 76985-10-9