Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Boc-1-Nal-OH, N-Boc-3-(1-naphthyl)-L-alanine, (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid
Formule:
C₁₈H₂₁NO₄ Poids moléculaire: 315.369 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00085377 Numéro CAS: 55447-00-2 |