Fmoc-Tic-OH
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
Synonyme(s):
Fmoc-L-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, (S)-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Formule:
C₂₅H₂₁NO₄ Poids moléculaire: 399.446 g/mol Point de fusion: 129…132 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00144368 Numéro CAS: 136030-33-6 |