Imprimer
Fmoc-3-methyl-L-phenylalanine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Methyl-L-phenylalanine, N-FMOC protected, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(m-tolyl)propanoic acid, Fmoc-Phe(3-Me)-OH
OR14570-25G OR14570-5G
APOSOR14570-25GEA 543 EUR
APOSOR14570-25G APOSOR14570-5G
Fmoc-3-methyl-L-phenylalanine 97%
Fmoc-3-methyl-L-phenylalanine
Formule: C₂₅H₂₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863050
Numéro CAS: 211637-74-0