Imprimer
N-Boc-3-methyl-L-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR14568-1G OR14568-5G
APOSOR14568-1GEA 24.4 EUR
APOSOR14568-1G APOSOR14568-5G
N-Boc-3-methyl-L-phenylalanine
N-Boc-3-methyl-L-phenylalanine
Formule: C₁₅H₂₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862944
Numéro CAS: 114873-06-2