Imprimer
2-Bromo-N-fmoc-L-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR14554-1G OR14554-5G
APOSOR14554-1GEA 45.9 EUR
APOSOR14554-1G APOSOR14554-5G
2-Bromo-N-fmoc-L-phenylalanine
2-Bromo-N-fmoc-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₂₀BrNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311743
Numéro CAS: 220497-47-2