Imprimer
3-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR1453-1G OR1453-250MG OR1453-5G
APOSOR1453-1GEA 98.6 EUR
APOSOR1453-1G APOSOR1453-250MG APOSOR1453-5G
3-(Bromomethyl)benzaldehyde 97%
3-(Bromomethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₇BrO
Point de fusion: 49…51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797497
Numéro CAS: 82072-23-9
UN: 3261
ADR: 8,III