5-Hexène-1-ol 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-Hexène-6-ol
Formule:
C₆H₁₂O Point d'ébullition: 152…155 °C Point de fusion: < –20 °C Densité: 0,834 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 47 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002981 Numéro CAS: 821-41-0 EINECS: 212-477-4 UN: 2924 ADR: 3+8,III |