Imprimer
Butyne-2-ol-1 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): But-2-yne-1-ol
OR14505-100G OR14505-25G OR14505-5G
APOSOR14505-100GEA 0 EUR
APOSOR14505-100G APOSOR14505-25G APOSOR14505-5G
Butyne-2-ol-1 97%
Butyne-2-ol-1
Formule: C₄H₆O
Point d'ébullition: 142…143 °C
Point de fusion: –2 °C
Densité: 0,938 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002914
Numéro CAS: 764-01-2
EINECS: 212-113-4
UN: 1987
ADR: 3,III