Imprimer
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14503-1G OR14503-250MG
APOSOR14503-1GEA 0 EUR
APOSOR14503-1G APOSOR14503-250MG
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine 97%
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine
Formule: C₆H₈N₂O
Point de fusion: 113…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659089
Numéro CAS: 113293-71-3