Imprimer
5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR14502-1G OR14502-250MG OR14502-5G
APOSOR14502-1GEA 66.7 EUR
APOSOR14502-1G APOSOR14502-250MG APOSOR14502-5G
5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₅BrN₂O₂
Point de fusion: 290…292 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663979
Numéro CAS: 1077-94-7