6-(Hydroxymethyl)-2-methylquinoline
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₁₁NO Point de fusion: 136…139 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06659066 Numéro CAS: 108166-02-5 |